Learn More
RETSCH Dispositivo de sujeción del agitador de criba vibratoria
Código de producto. 11783369 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Dispositivo de sujeción
Dispositivo de sujeción de confort
Para utilizar con (equipo):
AS 450 Control
Tamices de 400 a 450 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11783369 Dispositivo de sujeción AS 450 Control cada uno
11793369 Dispositivo de sujeción de confort Tamices de 400 a 450 mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11783369 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 326620015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00€
    1476.14€ / paquete de 1
    Ahorro 133.86€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Especificaciones
Admite Tamices de 400 a 450 mm de diámetro
Tipo de producto Dispositivo de sujeción
Para utilizar con (equipo) AS 450 Control