Especificaciones
| Fondo (imperial) | 2 in |
| Tamaño de poro | 850 μm |
| Tipo | Rotor de acoplamiento a presión |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 in |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de ultracentrífugo ZM 200 |
| Estándar Tyler | 20 |
| Estándar EE.UU. | cat. 20 |
| Mesh Material | Acero inoxidable |