Learn More
RETSCH Agitador de criba AS 200 básico
Código de producto. 15562515 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15562515 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15562515 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 30.030.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3175.00€
    2695.00€ / paquete de 1
    Ahorro 480.00€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Utilice este agitador de tamiz en la investigación& desarrollo, control de calidad de materias primas, productos intermedios y terminados, así como en la supervisión de la producción. Retsch™ Tamizadora AS 200 funciones de configuración digital y visualización de rendimiento y tiempo.
  • NUEVO: pantalla digital de rendimiento y tiempo
  • Uso adecuado para tamizado seco y húmedo
  • Excelente eficiencia de separación incluso con tiempos de tamizado cortos
  • Accionamiento electromagnético eficaz
  • Movimiento de lanzamiento 3D que garantiza un uso óptimo de la zona de tamizado abierta y permite mover la muestra equitativamente sobre toda la superficie de tamizado
  • Pila de tamices de hasta 510 mm de altura
  • Ajuste libre de todos los parámetros del proceso (tiempo y rendimiento)
  • Dispositivo de sujeción cómoda opcional
  • Software de evaluación opcional EasySieve
  • sin mantenimiento
  • Fácil manejo, diseño ergonómico
  • Entrega estándar sin dispositivo de sujeción, debe solicitarse por separado
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 3 kg
Tensión 230 V
Tipo de producto Agitador de tamices
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 384 mm
Altura (métrico) 212 mm
Anchura (métrico) 417 mm
Modelo Retsch Tamizadora AS 200 Básico
Intervalo del temporizador Digital, de 1 a 99 min.