Learn More
RETSCH Molinos mezcladores MM 400: Jarras de molienda
Código de producto. 15739089 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Óxido de circonio
Capacidad (métrico):
25 mL
35 mL
50 mL
Volumen de la muestra (métrico):
10 mL
15 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Capacidad (métrico) Volumen de la muestra (métrico) unitSize
15739089 Acero inoxidable 25 mL 10 mL cada uno
10232912 Óxido de circonio 25 mL 10 mL cada uno
10222962 Óxido de circonio 35 mL 15 mL cada uno
10088891 Acero inoxidable 50 mL 20 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15739089 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 01.462.0213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00€
    944.37€ / paquete de 1
    Ahorro 95.63€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con los molinos mezcladores MM 400
Tamaños y materiales variados
Especificaciones
Tipo de producto Tarro de molienda
Capacidad (imperial) 0,84 oz
Capacidad (métrico) 25 mL
Tipo de tapón Cuello de rosca
Para utilizar con (aplicación) Ideal para molienda a prueba de fugas
Para utilizar con (equipo) Molino mezclador MM 400
Material Acero inoxidable
Tamaño de partículas 6 mm
Volumen de la muestra (imperial) 0,33 oz
Volumen de la muestra (métrico) 10 mL