Descripción
Tamaños y materiales variados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tarro de molienda |
| Capacidad (imperial) | 0,84 oz |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Tipo de tapón | Cuello de rosca |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para molienda a prueba de fugas |
| Para utilizar con (equipo) | Molino mezclador MM 400 |
| Material | Óxido de circonio |
| Tamaño de partículas | 8 mm |
| Volumen de la muestra (imperial) | 0,33 oz |
| Volumen de la muestra (métrico) | 10 mL |