Learn More
RETSCH Vasos de aluminio para prensa de pastillas PP 25
Código de producto. 11718224 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
32 mm
40 mm
Incluye:
1000 unidades
600 unidades
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
11718224 32 mm 1000 unidades 1000 PCS
11728224 40 mm 600 unidades paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11718224 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 22.005.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00€
    392.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 47.00€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Vaso de aluminio
Diámetro (métrico) 32 mm
Para utilizar con (equipo) Prensa de pastillas PP 25
Incluye 1000 unidades
Material Aluminio