Learn More
Óxido de N-Retrorsina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Retrorsine N-Oxide |
| CAS | 15503-86-3 |
| Fórmula molecular | C18 H25 N O7 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-methyl-, 12-oxide, (3Z,5R,6S,14aR,14bR)-, Isatidine (6CI,7CI), Retrorsine, N-oxide (8CI), Senecionan-11,16-dione, 12,18-dihydroxy-, 4-oxide, Retrorsine oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO7/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)25-9-13-4-6-19(24)7-5-14(15(13)19)26-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3-/t11-,14-,15-,18-,19?/m1/s1 |
| SMILES | C\C=C/1\C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C(=O)OCC2=CC[N+]3([O-])CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23 |
| Peso molecular (g/mol) | 367.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.1631 |