Learn More
Retrorsina 100 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324295 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324295 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16812500WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Retrorsine
CAS 480-54-6
Nombres de analitos o componentes Retrorsine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H25 N O6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Retrorsine (6CI,7CI,8CI), Senecionan-11,16-dione, 12,18-dihydroxy-, (3Z,5R,6S,14aR,14bR)-3-Ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-methyl[1,6]dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, NSC 107659, Retrorsin, [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-methyl-, [5R-(3Z,5R*,6S*,14aR*,14bR*)]-, β-Longilobine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
SMILES C\C=C/1\C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 351.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1682 g/mol