Learn More
(+)-Retronecina, TRC
Código de producto. 30416976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30416976 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30416976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR27800050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Retronecine
CAS 480-85-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8H13NO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo (1R,7aR)-2,3,5,7a-Tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizine-7-methanol, Retronecine, Retronecin
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO2/c10-5-6-1-3-9-4-2-7(11)8(6)9/h1,7-8,10-11H,2-5H2/t7-,8-/m1/s1
SMILES [H][C@@]1([C@H](O)CC2)N2CC=C1CO
Peso molecular (g/mol) 155.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0946
Porcentaje de pureza >95