Descripción
- La calidad reflectante del material lo hace ideal para leer etiquetas en condiciones de poca luz (con linternas).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Tipo 1 (Especificación Federal LS-300) |
| Descripción | GlobalMark Cinta retrorreflectante |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Plata |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Rollo |
| Material | Plástico |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |