Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas retrorreflectante para todo tipo de clima para impresoras M7
Código de producto. 17898104 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Dimensiones (L x An):
22,86 m x 25,4 mm (75 ft x 1 in)
75 ft x 2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17898104 Amarillo 22,86 m x 25,4 mm (75 ft x 1 in) cada uno
17888784 Naranja 22,86 m x 25,4 mm (75 ft x 1 in) cada uno
17878104 Blanco 22,86 m x 25,4 mm (75 ft x 1 in) cada uno
17808114 Naranja 75 ft x 2 in cada uno
17868424 Blanco 75 ft x 2 in cada uno
17888404 Amarillo 75 ft x 2 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17898104 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    158.14€ / paquete de 1
    Ahorro 30.86€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El material altamente reflectante brilla intensamente cuando es alcanzado por la luz, lo que es ideal para aplicaciones donde la alta visibilidad es fundamental.
  • Ideal para etiquetar herramientas en el lugar de trabajo, cascos, cajas de servicios públicos, postes y pedestales, equipos de azotea, bastidores y estantes.
  • Las láminas retrorreflectantes y el adhesivo acrílico sensible a la presión cumplen con la especificación federal LS-300 para reflectividad.
  • La durabilidad media en exteriores es de 4 a 6 años.
  • Temperatura de servicio de -°40 C a °70 C (-40 °F a 158 °F)
  • Fabricado en material plástico B-584
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D 2979, Especificación Federal. LS-300 (Clase 1)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Amarillo
Acabado Brillo
Formato Continua
Material Plástico
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, identificación de instalaciones, identificación general, identificación de seguridad
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex N.º
Cantidad 75 ft.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,0055 in
Grosor (métrico) 0.14 mm
Dimensiones (L x An) 22,86 m x 25,4 mm (75 ft x 1 in)
Longitud (imperial) 75 ft.
Longitud (métrico) 22.86 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Alternate Part Number BMC-1000-584-YL