Learn More
retro-metil-alfa-ionol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | retro-Methoxy-a-ionol |
| CAS | 945426-65-3 |
| Fórmula molecular | C14 H24 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24O/c1-11-7-6-10-14(3,4)13(11)9-8-12(2)15-5/h7,9,12H,6,8,10H2,1-5H3/b13-9+ |
| SMILES | COC(C)C\C=C\1/C(=CCCC1(C)C)C |
| Nombre IUPAC | (6Z)-6-(3-metoxibutilideno)-1,5,5-trimetilciclohexeno |
| Peso molecular (g/mol) | 208.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1827 |