Learn More
Retro-2 cycl, MedChemExpress
Código de producto. 16427597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16427597 5 mg 5 miligramos
16425636 100 mg 100 miligramos
16414848 10 mg 10 miligramos
16401107 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16427597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114698
MedChemExpress Retro-2 cycl (RN 1-001) is a dihydroquinazolinone (DHQZ) inhibitor of retrograde trafficking. Retro-2 cycl (RN 1-001) inhibits JCPyV and HPV16 pseudovirus with IC50s of 54 μM and 160 μM, respectively. Antiviral agent.
Retro-2 cycl (RN 1-001) is a dihydroquinazolinone (DHQZ) inhibitor of retrograde trafficking. Retro-2 cycl (RN 1-001) inhibits JCPyV and HPV16 pseudovirus with IC50s of 54 μM and 160 μM, respectively. Antiviral agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Retro-2 cycl
Forma física Solid
CAS 1429192-00-6
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N2OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo RN 1-001
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (390.13 mM)
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2NC(N1C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(S4)C
Peso molecular (g/mol) 320.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.41
Porcentaje de pureza 99.86%