Learn More
Brady™ Banda de barrera retráctil con postes de plata
Código de producto. 11761156 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo fluorescente
Borgoña
Negro/amarillo
Verde
Longitud (métrico):
2 m
3,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11761156 Negro/amarillo 2 m cada uno
11751156 Borgoña 2 m cada uno
11711166 Verde 3,5 m cada uno
11751166 Amarillo fluorescente 3,5 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11761156 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 912678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    553.35€ / paquete de 1
    Ahorro 16.65€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Cinturón de barrera retráctil con postes plateados para control de tráfico.
  • Para el control del tráfico.
Especificaciones
Tipo de producto Puntal
Alternate Part Number ADAPT FR BARRIER CORREA 2M 804326 YL/BK
Color Negro/amarillo
Material Acero
Descripción Cinturón de seguridad retráctil de 2 metros con postes plateados
Para utilizar con (aplicación) Control de tráfico
Altura (imperial) 3,94 in
Altura (métrico) 100 mm
Incluye Cinturón de barrera retráctil (2 m), postes plateados
Longitud (imperial) 6.6 ft.
Longitud (métrico) 2 m
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 12 kg
Anchura (imperial) 3,94 in
Anchura (métrico) 100 mm