Learn More
Brady™ Banda de barrera retráctil con postes de plata
Código de producto. 11751156
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo fluorescente
Borgoña
Negro/amarillo
Verde
Longitud (métrico):
2 m
3,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (métrico) unitSize
11751156 Borgoña 2 m cada uno
11761156 Negro/amarillo 2 m cada uno
11711166 Verde 3,5 m cada uno
11751166 Amarillo fluorescente 3,5 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11751156 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 912677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00€
    553.35€ / paquete de 1
    Ahorro 13.65€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinturón de barrera retráctil con postes plateados para control de tráfico.
  • Para el control del tráfico.
Especificaciones
Tipo de producto Puntal
Alternate Part Number ADAPT FR BARRIER CINTURÓN 2M 804326 ROJO DK
Color Borgoña
Material Acero
Descripción Cinturón de seguridad retráctil de 2 metros con postes plateados
Para utilizar con (aplicación) Control de tráfico
Altura (imperial) 3,94 in
Altura (métrico) 100 mm
Incluye Cinturón de barrera retráctil (2 m), postes plateados
Longitud (imperial) 6.6 ft.
Longitud (métrico) 2 m
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 12 kg
Anchura (imperial) 3,94 in
Anchura (métrico) 100 mm