Learn More
Brady™ Banda de barrera retráctil con postes cromados
Código de producto. 11791116 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Rojo
Longitud (métrico):
2 m
3,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11791116 Negro 2 m cada uno
11781126 Rojo 3,5 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11791116 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 912641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    581.00€
    553.35€ / paquete de 1
    Ahorro 27.65€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Cinturón de barrera retráctil con postes cromados para control de tráfico.
  • Barrera de control de tráfico.
Especificaciones
Tipo de producto Puntal
Alternate Part Number ADAPT Comisión de Derechos Humanos BARRIER CINTURÓN 2M 804324 NEGRO
Color Negro
Material Acero
Descripción Cinturón de barrera retráctil de 2 metros con postes cromados
Para utilizar con (aplicación) Control de tráfico
Altura (imperial) 3,94 in
Altura (métrico) 100 mm
Incluye Cinturón de barrera retráctil (2 m), postes cromados
Longitud (imperial) 6.6 ft.
Longitud (métrico) 2 m
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 12 kg
Anchura (imperial) 3,94 in
Anchura (métrico) 100 mm