Description
- Barrera de control de tráfico.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Banda de barrera retráctil |
| Color | Rojo |
| Material | Acero |
| Descripción | Cinturón de barrera retráctil - 3,5 metros con postes cromados |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de tráfico |
| Altura (imperial) | 3,94 in |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Incluye | Banda de barrera retráctil: 3,5 metros con postes cromados |
| Longitud (imperial) | 11.5 ft. |
| Longitud (métrico) | 3,5 m |
| Show More |