Learn More
Brady™ Banda de barrera retráctil con postes negros
Código de producto. 11791146 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo fluorescente
Borgoña
Verde
Longitud (métrico):
2 m
3,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11791146 Amarillo fluorescente 3,5 m cada uno
11771136 Verde 2 m cada uno
11771146 Borgoña 3,5 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11791146 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 912671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00€
    748.56€ / paquete de 1
    Ahorro 16.44€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Cinturón de barrera retráctil con postes negros para control de tráfico.
  • Para el control del tráfico.
Especificaciones
Tipo de producto Puntal
Alternate Part Number ADAPT BK BARRIER CINTURÓN 3,7M 804329 YL FL
Color Amarillo fluorescente
Material Acero
Descripción Cinturón de seguridad retráctil de 3,5 metros con postes negros
Para utilizar con (aplicación) Control de tráfico
Altura (imperial) 3,94 in
Altura (métrico) 100 mm
Incluye Cinturón de barrera retráctil (3,5 m) Postes negros
Longitud (imperial) 11.5 ft.
Longitud (métrico) 3,5 m
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 12 kg
Anchura (imperial) 3,94 in
Anchura (métrico) 100 mm