Learn More
Retinoato de retinilo, TRC
Código de producto. 30414120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30414120 250 mg -
30427552 25 mg 25 miligramos
30409366 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR275555250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15498-86-9
Fórmula molecular C40H56O2
Peso molecular (g/mol) 568.89
Sinónimo Retinoic Acid Retin-15-yl Ester, Retinoic Acid Ester with Retinol
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohex-1-en-1-il)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohex-1-en-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoato
SMILES O=C(OC/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Retinyl Retinoate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H56O2/c1-30(21-23-36-34(5)19-13-26-39(36,7)8)15-11-17-32(3)25-28-42-38(41)29-33(4)18-12-16-31(2)22-24-37-35(6)20-14-27-40(37,9)10/h11-12,15-18,21-25,29H,13-14,19-20,26-28H2,1-10H3/b17-11+,18-12+,23-21+,24-22+,30-15+,31-16+,32-25+,33-29+
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.43