Learn More
Propionato de retinilo (estabilizado con BHT) 90%, TRC
Código de producto. 30137698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137698 5 g 5 g
30006855 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137698 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR2755505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7069-42-3
Fórmula molecular C23 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 342.51
Sinónimo Retinol, 15-propanoate, Retinol propionate (7CI), Retinol, propanoate (9CI), Retinol, propionate, all-trans- (8CI), Retinyl propionate, Vitamin A propionate
Nombre IUPAC [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenilo] propanoato
SMILES CCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Retinyl Propionate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34O2/c1-7-22(24)25-17-15-19(3)11-8-10-18(2)13-14-21-20(4)12-9-16-23(21,5)6/h8,10-11,13-15H,7,9,12,16-17H2,1-6H3/b11-8+,14-13+,18-10+,19-15+
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.2559