Learn More
Retinyl palmitate, MedChemExpress
Código de producto. 16458746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458746 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1384
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Retinyl palmitate is an ester of Retinol and is the major form of vitamin A found in the epidermis. Retinyl palmitate has been widely used in pharmaceutical and cosmetic formulations.
Retinyl palmitate is an ester of Retinol and is the major form of vitamin A found in the epidermis. Retinyl palmitate has been widely used in pharmaceutical and cosmetic formulations.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Retinyl palmitate
CAS 79-81-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H60O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Vitamin A palmitate Retinol palmitate
Información de solubilidad Ethanol : 10 mg/mL (19.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C\COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 524.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.86
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Liquid