Learn More
MedChemExpress Retinyl acetate
Código de producto. 16462386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462386 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16462386 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0679
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Retinyl acetate is a synthetic acetate ester form derived from retinol and has potential antineoplastic and chemo preventive activities.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Pure form -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 328.49 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 127-47-9
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.29%
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (152.21 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.04 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Retinol acetate∣ Vitamin A acetate