Learn More
Retinol, 95 %, sintético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434529 1 g 1 g
15444529 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62079.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.74€
    351.65€ / 1 g
    Ahorro 94.09€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El retinol todo-trans, vitamina A, retinol, número de CAS 68-26-8, es una vitamina soluble en grasa que une los receptores retinoides dentro de las células.
It induces cell differentiation and apoptosis of some cancer cell types and inhibiting carcinogenesis. It plays an essential role in metabolic functioning of the retina, the growth of and differentiation of epithelial tissue, the growth of bone, reproduction, and the immune response. It acts as a ligand for both the retinoic acid receptor (RAR) and the retinoid X receptor (RXR) that act as transcription factors to regulate the growth and differentiation of normal and malignant cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El retinol todo-trans, conocido comúnmente como vitamina A, es un nutriente esencial soluble en grasa
  • El retinol todo-trans interviene en la señalización de hormonas a través de los receptores retinoides
  • Es un importante regulador de la división celular y la apoptosis
  • La deficiencia puede llevar a trastornos de la vista, los huesos, inmunológicos y de la piel
Aplicaciones
  • Adecuado para la investigación sobre diferenciación celular, desarrollo embrionario, inmunología y más
  • Calidad apta para laboratorio, para uso exclusivo en investigación
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-26-8
Fórmula molecular C20H30O
Número MDL MFCD00001552
Clave InChI FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Retinol
Nombre de nota synthetic
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Beilstein 403040
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Índice Merck 14,10013
Sinónimo retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
Información de solubilidad Practically insoluble in water or glycerol; soluble in absolute alcohol, methanol, chloroform,ether,fats and oils.
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
Peso molecular (g/mol) 286.459
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.46
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Retinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Vitamin A