Learn More
Ácido retinoico, todo isómero trans, MP Biomedicals™
Código de producto. 11431771 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431771 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 11431771 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02190269.6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.70€
    52.50€ / 50 miligramos
    Ahorro 8.20€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Mediador de las funciones de la vitamina A necesarias para el crecimiento y el desarrollo. El ácido retinoico, todo isómero trans, MP Biomedicals se ha utilizado en varios protocolos de diferenciación, incluyendo las células B, las células T y las neurona
El ácido retinoico (AR) es una pequeña molécula lipofílica no péptica derivada de la vitamina A. Afecta a la transcripción de genes y modula una amplia variedad de procesos biológicos, incluyendo la proliferación y diferenciación celular, incluyendo la apoptosis.
  • La transcripción de genes mediada por el ácido retinoico depende de la tasa de transporte del ácido retinoico a las células diana y del momento de exposición del ácido retinoico a los RAR (Receptores de ácido retinoico) en los tejidos objetivo.
  • El ácido todo trans-retinoico (ATRA) es un ligando tanto para el receptor de ácido retinoico (RAR) como para el receptor retinoide X (RXR).
  • Los RAR y RXR ligados actúan como factores de transcripción que regulan el crecimiento y la diferenciación de las células normales y malignas.
  • Los citocromos P450 (CYP) catalizan la 4-hidroxilación de ATRA.
  • El ácido retinoico prepara las células madre embrionarias para convertirse en neuronas.
CAS 302-79-4
Fórmula molecular C20H28O2
Peso molecular (g/mol) 300.44
Número MDL MFCD00001551
Clave InChI SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Sinónimo retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
SMILES C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 173 °C a 183 °C
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad Soluble en metanol, cloroformo (40mg/mL) o acetona (30mg/mL), ligeramente soluble en etanol.
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexeno-1-il)nona-2,4,6,8-ácido tetraenoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.4
Forma física Polvo amarillo brillante
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tretinoino
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..