Learn More
Ácido retinoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485290 0.1 g 0.10 g
11465290 0.5 g 0.50 g
11475290 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485290 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044540.77
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El retinol todo-trans, vitamina A, retinol, número de CAS 68-26-8, es una vitamina soluble en grasa que une los receptores retinoides dentro de las células.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El retinol todo-trans, conocido comúnmente como vitamina A, es un nutriente esencial soluble en grasa
•El retinol todo-trans participa en la señalización de hormonas a través de los receptores retinoides
•Es un importante regulador de la división celular y la apoptosis
•Su deficiencia puede llevar a trastornos en la vista, los huesos, el sistema inmunitario y la piel
Aplicaciones
• Adecuado para la investigación sobre diferenciación celular, desarrollo embrionario, inmunología y mucho más
• Calidad de laboratorio, para uso exclusivo en investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-79-4
Fórmula molecular C20H28O2
Peso molecular (g/mol) 300.44
Número MDL MFCD00001551
Clave InChI SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Sinónimo retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
SMILES C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Retinoic acid
Punto de fusión 180°C to 182°C
Cantidad 0.1 g
Beilstein 2057223
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8165
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetate,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide,chloroform,methanol,acetone and dichloromethane. Insoluble in water and ether.
Nombre IUPAC Ácido (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Retinoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: all-trans-Retinoic acid