Learn More
R&D Systems™ Retinoic acid
Código de producto. 30243662
Cambiar vista
Click to view available options
50 mg
Código de producto.
30243662 50 mg
1 options
Código de producto. 30243662 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor TB0695RMU/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.81€
    452.55€ / 50 miligramos
    Ahorro 45.26€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Retinoic acid synthesized to Ancillary Material Grade
TB0695-RMU is an Ancillary Material Grade version of Retinoic acid (Cat. No. 0695). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies. Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2E,4E,6E,8E-nonatetraenoic acid
CAS 302-79-4
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Retinoic Acid Receptor Agonists
Fórmula molecular C20H28O2
Pureza 98%