Learn More
R&D Systems™ Retinoic acid
Código de producto. 30001113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001113 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30001113 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0695/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.43€
    122.85€ / 50 miligramos
    Ahorro 14.58€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous retinoic acid receptor agonist
Retinoic acid is an endogenous agonist for retinoic acid receptors (IC50 = 14 nM for RARα, RARβ and RARγ receptors). Also promotes differentiation of mouse embryonic stem cells (ESCs) into adipocytes, neurons and glia in vitro. Proposed ligand of RORβ (Kd = 280 nM). Activates autophagy.
For more information about how Retinoic acid may be used, see our protocols: Generation of β cells from hPSCs, Cultivating Cerebral Organoids .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Retinoic acid
CAS 302-79-4
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C20H28O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.44
Pureza >99%
Peso molecular 300.44