Learn More
Éster 3,3-dimetil-2-oxobutil del ácido retinoico, TRC
Código de producto. 30423952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30423952 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30423952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR240095100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Retinoic Acid 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Ester
CAS 893412-73-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C26 H38 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Retinoic Acid 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C26H38O3/c1-19(14-15-22-21(3)13-10-16-26(22,7)8)11-9-12-20(2)17-24(28)29-18-23(27)25(4,5)6/h9,11-12,14-15,17H,10,13,16,18H2,1-8H3/b12-9+,15-14+,19-11+,20-17+
SMILES C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)OCC(=O)C(C)(C)C)/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Nombre IUPAC (3,3-dimetil-2-oxobutil) (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoato
Peso molecular (g/mol) 398.578
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.282
Porcentaje de pureza >95