Learn More
Retinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Retinamide |
| CAS | 20638-84-0 |
| Fórmula molecular | C20 H29 N O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | all-trans-Retinamide, Retinoyl Amide, Ro 4-3930, all-trans-Vitamin A Amide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H29NO/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H2,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+ |
| SMILES | C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)N)/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenamida |
| Peso molecular (g/mol) | 299.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.225 |