Learn More
Thermo Scientific Chemicals Retigabina diclorhidrato
Código de producto. 16554454 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16554454 250 mg 250 miligramos
16544454 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554454 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465012500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 150812-13-8 | C16H20Cl2FN3O2 | 376.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150812-13-8
Fórmula molecular C16H20Cl2FN3O2
Peso molecular (g/mol) 376.25
Clave InChI WSGFOWNASITQHJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Diclorhidrato de etil N-(2-amino-4-{[(4-fluorofenil)metil]amino}fenil)dicarbamato
SMILES Cl.Cl.CCOC(=O)NC1=C(N)C=C(NCC2=CC=C(F)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Retigabine dihydrochloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.25