Learn More
Diclorhidrato de retigabina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Retigabine-d4 Dihydrochloride |
| CAS | 1285886-70-5 |
| Fórmula molecular | C16H16D4Cl2FN3O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[2-Amino-4-[4-(fluorobenzyl-d4)amino]phenyl]carbamic Acid Ethyl Ester Dihydrochloride, Ethyl [2-Amino-4-[[(4-fluorophenyl-d4)methyl]amino]phenyl] carbamate Dihydrochloride, D 20443-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18FN3O2/c1-2-22-16(21)20-15-8-7-13(9-14(15)18)19-10-11-3-5-12(17)6-4-11/h3-9,19H,2,10,18H2,1H3,(H,20,21) |
| SMILES | FC1=C([2H])C([2H])=C(CNC2=CC=C(NC(OCC)=O)C(N)=C2)C([2H])=C1[2H].Cl.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 380.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.1168 |