Learn More
Tocris Bioscience™ Retigabine
Descripción
Retigabine is a KV7 (KCNQ) channel activator (EC50 values are 0.6 - 100 μM for KV7.1 - KV7.5). Anticonvulsant. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl [2-amino-4-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]phenyl]carbamate |
| CAS | 150812-12-7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Voltage-gated Potassium Channel Activators |
| Fórmula molecular | C16H18FN3O2 |
| Pureza | 0.98 |