Learn More
Sal de cloruro de reticulina (>90% EE), TRC
Código de producto. 30134749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134749 5 mg 5 miligramos
30005160 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1885005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 903-91-3
Fórmula molecular C19 H23 N O4 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 365.85
Sinónimo Reticuline HCl
Nombre IUPAC (1S)-1-[(3-hidroxi-4-metoxifenil)metil]-6-metaxi-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-7-ol; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(C[C@@H]2N(C)CCc3cc(OC)c(O)cc23)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reticuline hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO4.ClH/c1-20-7-6-13-10-19(24-3)17(22)11-14(13)15(20)8-12-4-5-18(23-2)16(21)9-12;/h4-5,9-11,15,21-22H,6-8H2,1-3H3;1H/t15-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1394