Learn More
Reticulina-d3, TRC
Código de producto. 30428184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
30428184 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30428184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1885020.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Reticuline-d3
CAS 1346603-23-3
Fórmula molecular C19 D3 H20 N O4
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-(methyl-d3)-7-isoquinolinol, (+)-Reticuline-d3, L-(+)-Reticuline-d3, Reticulin-d3, S-(+)-Reticuline-d3, d-Reticuline-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO4/c1-20-7-6-13-10-19(24-3)17(22)11-14(13)15(20)8-12-4-5-18(23-2)16(21)9-12/h4-5,9-11,15,21-22H,6-8H2,1-3H3/t15-/m0/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1CCc2cc(OC)c(O)cc2[C@@H]1Cc3ccc(OC)c(O)c3
Nombre IUPAC (1S)-1-[(3-hidroxi-4-metoxifenil)metil]-6-metoxi-2-(trideuteriometil)-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-7-ol
Peso molecular (g/mol) 332.409
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.182
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.