Learn More
Epredia™ Kit de tinción con plata para reticulina
Código de producto. 12583667 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Solución con rojo rápido nuclear Kernechtrot
Solución de hidróxido amónico
Solución de hidróxido sódico (3 %)
Solución de nitrato de plata (10 %)
Solución de reducción
Solución de sulfato de amonio férrico
Solución de ácido oxálico
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
8 ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
12583667 Solución de nitrato de plata (10 %) 125 ml
12533667 Solución de ácido oxálico 125 ml
12553667 Solución de sulfato de amonio férrico 125 ml
12563667 Solución de reducción 500 ml
12573667 Solución con rojo rápido nuclear Kernechtrot 125 ml
12593667 Solución de hidróxido amónico 8 ml
12503677 Solución de hidróxido sódico (3 %) 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12583667 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 88050
Identifique y visualice fibras reticulares en cortes de tejidos con la tinción de plata para fibras de reticulina, una modificación de la tinción Gordon-Sweet.
  • Esta solución amoniacal de plata se impregna de forma selectiva y reacciona con las fibras reticulares a través de varias reacciones, entre las que se incluyen oxidación y reducción
  • La solución con rojo rápido nuclear proporciona una tinción de fondo de color rojo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Solución de nitrato de plata (10 %)
Cantidad 125 ml
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • SOLN SILVER NITRATE 10% 125ML
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P391-Recoger el vertido.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate