Learn More
Retene, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Retene |
| CAS | 483-65-8 |
| Fórmula molecular | C18 H18 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Retene, Phenanthrene','1-methyl-7-(1-methylethyl)- (9CI','ACI), 1-Methyl-7-(1-methylethyl)phenanthrene (ACI), Phenanthrene','7-isopropyl-1-methyl- (7CI','8CI), Retene (6CI), 1-Methyl-7-isopropylphenanthrene, 1-Methyl-7-propan-2-ylphenanthrene, 7-Isopropyl-1-methylphenanthrene, NSC 26317 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18/c1-12(2)14-7-10-17-15(11-14)8-9-16-13(3)5-4-6-18(16)17/h4-12H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-7-propan-2-ilfenantreno |
| Peso molecular (g/mol) | 234.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1409 |