Learn More
Retaspimycin Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16486447
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486447 5 mg 5 miligramos
16480097 50 mg 50 miligramos
16454786 100 mg 100 miligramos
16430979 1 mg 1 miligramo
16413718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486447 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10210
MedChemExpress Retaspimycin Hydrochloride is a potent inhibitor of Hsp90 with EC50s of 119 nM for both Hsp90 and Grp9.
Retaspimycin Hydrochloride is a potent inhibitor of Hsp90 with EC50s of 119 nM for both Hsp90 and Grp9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Retaspimycin Hydrochloride
CAS 857402-63-2
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H46ClN3O8
Cantidad 5 mg
Sinónimo IPI-504
Información de solubilidad 1M HCl : 100 mg/mL (160.21 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with 1M HCl) ∣DMSO : 60 mg/mL (96.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=C2O)/C(C)=C/C=C\[C@H](OC)[C@H](/C(C)=C/[C@@H]([C@H]([C@H](C[C@@H](CC2=C(C(O)=C1)NCC=C)C)OC)O)C)OC(N)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 624.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.17
Porcentaje de pureza 98.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease