Learn More
Retapamulin, MedChemExpress
Código de producto. 16483277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483277 50 mg 50 miligramos
16427268 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16483277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17010
MedChemExpress Retapamulin(SB-275833) is a topical antibiotic, which binds to both E.
Retapamulin(SB-275833) is a topical antibiotic, which binds to both E.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Retapamulin
Forma física Solid
CAS 224452-66-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H47NO4S
Sinónimo SB-275833
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (212.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1[C@]23[C@](C(CC3)=O)([H])[C@]([C@H](OC(CS[C@@H]4C[C@@H]5N(C)[C@@H](CC5)C4)=O)C[C@](C=C)(C)[C@H]1O)([C@H](C)CC2)C
Peso molecular (g/mol) 517.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.76
Porcentaje de pureza 98.0%