Learn More
Applied Biosystems™ Conjunto de retenedor y base (estándar) para analizadores genéticos 3500/3500xL, 96 pocillos
Código de producto. 15853560 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 juego
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15853560 4 juego cada uno
1 options
Código de producto. 15853560 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4410228
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
En stock
Este conjunto retenedor y base para placa de 96 pocillos es para su uso con placas rápidas de muestras de 96 pocillos (0,1 ml) en los analizadores genéticos de la serie 3500.
Este juego de base y retenedor de placas de 96 pocillos se utiliza con placas de muestra de 96 pocillos estándar en los analizadores genéticos de la serie 3500.
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Este producto incluye 4 conjuntos de retenedores y bases.
Descripción Conjunto de retenedor y base (estándar), placa de 96 pocillos, para analizadores genéticos 3500/3500XL, temperatura ambiente
Formato Placa de 96 pocillos
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 3500, analizador genético 3500xL
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Tipo de producto Conjunto base
Cantidad 4 juego
Condiciones de envío Temperatura ambiente