Learn More
Applied Biosystems™ Retainer & Base Set (Standard) for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 8 tube
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Este conjunto de base y retenedor de 8 tubos se utiliza con tiras estándar de 8 tubos en los analizadores genéticos de la serie 3500.
Solo para uso en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Este producto incluye 4 conjuntos de retenedores y bases. |
| Descripción | Conjunto de base y retenedor (estándar), tiras de 8 pocillos, 0,2 ml, para analizadores genéticos 3500/3500XL, temperatura ambiente, velocidad de reacción estándar |
| Formato | Tira de 8 pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 3500, analizador genético 3500xL |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Tipo de producto | Conjunto base |
| Cantidad | 4 juego |
| Volumen de muestra | 0,2 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tiempo de prueba | Estándar |
| Mostrar más |