Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Dx Series 384-Well Retainer & Base Set
Código de producto. 17216493 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17216493 4 unidades paquete de 4
1 options
Código de producto. 17216493 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4410234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00€
    262.48€ / paquete de 4
    Ahorro 123.52€
    32% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para su uso con el analizador genético 3500 Dx⁄3500xL Dx
This is a retainer and base set (standard) designed for septa retention in 384-well format for use with the 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers.
Note: The 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in select countries only. Not for use in the USA.
  • Se trata de un conjunto de retenedor y base de 384 pocillos (estándar) diseñado para su uso con el analizador genético 3500 Dx⁄3500xL Dx
  • Kits de base⁄retenedor de septos y placas para tiras de 8 tubos y placas de 96 y 384 pocillos que se utilizan con los analizadores genéticos de la serie 3500 Dx.
  • Los sistemas y consumibles de la serie 3500 Dx solo se pueden distribuir y utilizar en determinados países. No apto para su uso en EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatibilidad Placas Microtiter de 384 pocillos, placas de reacción ópticas de 384 pocillos MicroAmp™
Contenido y almacenamiento Almacenamiento a temperatura ambiente.
Cada paquete contiene 4 conjuntos.
Formato 384 pocillos
Para utilizar con (equipo) 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer
Tipo de producto Conjunto de retenedor y base
Cantidad 4 unidades
Condiciones de envío Temperatura ambiente
For In Vitro Diagnostic Use Only