Learn More
Applied Biosystems™ Conjunto de retenedor y base (Fast) para analizadores genéticos 3500/3500xL, 96 pocillos
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Este juego de base y retenedor de placas de 96 pocillos se utiliza con placas de muestras de 96 pocillos Fast (0,1 ml) en los analizadores genéticos de la serie 3500.
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Este producto incluye 4 conjuntos de retenedores y bases. |
| Descripción | Conjunto de retenedor y base (Fast), 4 conjuntos, placa de 96 pocillos, para analizadores genéticos 3500/3500xL, temperatura ambiente |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 3500, analizador genético 3500xL |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Tipo de producto | Conjunto base |
| Cantidad | 4 juego |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |