Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Dx Series 96-Well Fast (0.1 mL) Retainer & Base Set
Código de producto. 17296483 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 juegos
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17296483 4 juegos paquete de 4
1 options
Código de producto. 17296483 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4410229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00€
    248.20€ / paquete de 4
    Ahorro 116.80€
    32% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Se trata de un conjunto de retenedor y base de 96 pocillos (rápido) diseñado para su uso con el analizador genético 3500 Dx⁄3500xL Dx
This is a retainer and base set (fast) designed for septa retention in 8-tube strip and 96-well plate formats for use with the 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers.
Note: The 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in select countries only.
  • Se trata de un conjunto de retenedor y base de 96 pocillos (rápido) diseñado para su uso con el analizador genético 3500 Dx⁄3500xL Dx
  • Kits de base⁄retenedor de septos y placas para tiras de 8 tubos y placas de 96 y 384 pocillos que se utilizan con los analizadores genéticos de la serie 3500 Dx.
  • Los sistemas y consumibles de la serie 3500 Dx solo se pueden distribuir y utilizar en determinados países. No apto para su uso en EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatibilidad Placas Microtiter de 96 pocillos, placas de reacción ópticas de 96 pocillos MicroAmp™
Contenido y almacenamiento Almacenamiento a temperatura ambiente.
Cada paquete contiene 4 conjuntos.
Formato 96 pocillos
Para utilizar con (equipo) 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer
Tipo de producto Conjunto de retenedor y base
Cantidad 4 juegos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
For In Vitro Diagnostic Use Only