Learn More
IKA™ RET Control-Visc, Placa caliente de agitación magnética, Blanco
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15575150 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
15575150 UE cada uno
1 options
Código de producto. 15575150 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0005030000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Económico agitador magnético de nuevo diseño con calefacción.
  • Conector hembra BNC para la conexión de un electrodo de pH.
  • Modo de control de temperatura ajustable: calentamiento rápido y control de temperatura muy preciso.
  • Sensor doble para el control simultáneo de la temperatura del fluido de transferencia de calor y temperatura media.
  • Funciones de temporizador y cuenta atrás.
  • Visualización de la tendencia de cambio de viscosidad.
  • Detección de imán separado.
  • Funcionamiento intermitente.
  • Varios modos de funcionamiento disponibles.
  • Circuito de seguridad ajustable de 50 a 380 °C
  • Cubierta protectora transparente incluida.
  • Visualización de códigos de error para facilitar la solución de problemas.
  • Ajuste exacto de la temperatura y la velocidad mediante la pantalla digital, incluso cuando la función está desactivada.
  • Apto para un funcionamiento sin supervisión
  • La carcasa sellada (IP 42) garantiza una larga vida útil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 50 a 1700 rpm
Capacidad 5 kg
Vataje 650 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 160 x 85 x 270 mm
Requisitos eléctricos 220-240/115/100 V, 50/60 Hz, 650 W
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón UE
Descripción Rango de pesaje: 10-5000 g
Incluye Interfaz USB, interfaz RS 232, conexión para sensor de temperatura exterior (PT100/PT1000, sensor doble)
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 340 °C