Learn More
IKA™ Agitador de placa calefactora RET Control-Visc, temperatura ambiente hasta 340 °C, acero inoxidable
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15236869 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. tipo de tapón unitSize
15236869 UE 1 PCS
1 options
Código de producto. 15236869 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0005020000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rango de agitación: 50 a 1700 rpm, Forma: Redonda, Tamaño: 5,3 in de diámetro, Carga máxima de muestra: 5 g, Tipo de tapón: Estilo UE
  • Conector hembra BNC para la conexión de un electrodo de pH.
  • Modo de control de temperatura ajustable: calentamiento rápido y control de temperatura muy preciso.
  • Sensor doble para el control simultáneo de la temperatura del fluido de transferencia de calor y temperatura media.
  • Funciones de temporizador y cuenta atrás.
  • Visualización de la tendencia de cambio de viscosidad.
  • Detección de imán separado.
  • Funcionamiento intermitente.
  • Varios modos de funcionamiento disponibles.
  • Circuito de seguridad ajustable de 50 a 380 °C
  • Cubierta protectora transparente incluida.
  • Visualización de códigos de error para facilitar la solución de problemas.
  • Ajuste exacto de la temperatura y la velocidad mediante la pantalla digital, incluso cuando la función está desactivada.
  • Apto para un funcionamiento sin supervisión
  • La carcasa sellada (IP 42) garantiza una larga vida útil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Acero inoxidable
Tensión 100/115/220/240 V
Características de seguridad Circuito de seguridad ajustable de 50 °C a 380 °C, pantalla digital del límite de temperatura de seguridad.
Características de la mezcla Agitador magnético con calefacción y función de pesaje integrada.
Modelo RET
Tamaño 5,3 in (Diám)
Altura (métrico) 85 mm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 340 °C
máx. (imperial) Ambiente a 644 °F
Temperatura ambiente De 5 °C a 40 °C
Altura (imperial) 3,3 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 160 mm
Anchura (imperial) 6,3 in
Vataje 650 W
Peso (imperial) 6 lb.
Peso (métrico) 2,7 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 5 kg
tipo de tapón UE
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 50 a 1700 rpm
Pantalla Digital