Learn More
IKA Solución básica ETS-D7 de RET
Código de producto. 31941099 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Tamaño de la unidad
31941099 UE cada uno
1 options
Código de producto. 31941099 Proveedor IKA N.º de proveedor 0010016577
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añade funciones adicionales para la medición inalámbrica de temperatura y pH.
  • El sistema combina tecnología de medición precisa con una mayor seguridad y máxima flexibilidad en el trabajo diario de laboratorio
  • Un electrodo de pH puede conectarse mediante un conector BNC, mostrando el valor de pH tanto en el dispositivo conectado como en las pantallas del agitador magnético
  • Puede usarse de forma independiente como medidor de pH independiente o dispositivo de medición de temperatura
  • La tecnología de sensores inalámbricos elimina los cables de los sensores de temperatura, evitando cables dañados o quemados
  • Soporta medición dual de temperatura utilizando sensores de temperatura cableados e inalámbricos simultáneamente
  • El sensor de temperatura cableado monitoriza y limita la temperatura de medios de transferencia de calor como bloques de síntesis, aceite, agua o baños de arena
  • El sensor inalámbrico proporciona control de temperatura directamente dentro del medio de reacción
  • La medición dual de temperatura mejora la seguridad en los experimentos, especialmente en caso de rotura de cristal
  • Muestra ambas temperaturas simultáneamente en la pantalla. Incluye hardware completo de montaje para una colocación segura y flexible del sensor inalámbrico, incluyendo un soporte, varilla de montaje y abrazadera de cabeza de cabeza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 220/230 V
Tamaño 135 mm (Diám)
Temperatura (métrico) De 0 °C a 340 °C
Tipo Agitador magnético
tipo de tapón UE
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 50 a 1700 rpm
Garantía 2 años
Certificaciones/conformidad CE
Pantalla LED