Learn More
Resveratrolósido, TRC
Código de producto. 30414122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30414122 2.5 mg -
30428743 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30414122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1500852.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38963-95-0
Fórmula molecular C20H22O8
Peso molecular (g/mol) 390.38
Sinónimo 4-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]phenyl beta-D-Glucopyranoside, (E)-4-[2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]phenyl beta-D-Glucopyranoside, 3,4',5-Trihydroxystilbene 4'-mono-beta-D-glycopyranoside, Resveratrol 4'-O-beta-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R)-2-[4-[(E)-2-(3,5-dihidroxifenil)etenoil]fenoxi]-6-(hidroximetiloxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(Oc2ccc(\C=C\c3cc(O)cc(O)c3)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Resveratroloside
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-5-3-11(4-6-15)1-2-12-7-13(22)9-14(23)8-12/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16-,17-,18+,19-,20?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1315