Learn More
Éter trimetílico de resveratrol, TRC
Código de producto. 30412034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412034 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30412034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR150050100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5,4'-Trimethoxystilbene
CAS 22255-22-7
Fórmula molecular C17 H18 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Resveratrol trimethyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18O3/c1-18-15-8-6-13(7-9-15)4-5-14-10-16(19-2)12-17(11-14)20-3/h4-12H,1-3H3/b5-4+
SMILES COc1ccc(\C=C\c2cc(OC)cc(OC)c2)cc1
Nombre IUPAC 1,3-dimetoxi-5-[(E)-2-(4-metoxifenil)etenil]benceno
Peso molecular (g/mol) 270.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1256