Learn More
Resveratrol, TRC
Código de producto. 30137511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137511 500 mg 500 miligramos
30135222 1 g 1 g
17992705 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR150000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-36-0
Fórmula molecular C14 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 228.24
Sinónimo 1,3-Benzenediol, 5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-, (E)-, 3,4',5-Stilbenetriol (7CI,8CI), Resveratrol (6CI), 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol, (E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)ethene, (E)-3,4',5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(p-Hydroxystyryl)resorcinol, (E)-Resveratrol, 3,4',5-Trihydroxy-trans-stilbene, 3,4',5-Trihydroxystilbene, Biofort, CA 1201, Cuspidatin, Melinjo Resveratrol 20, Polygonin, Regu-Fade, Resveratrol P 5, Resvida, SRT 501, SRT 501M, Vineatrol 20M, trans-3,5,4'-Trihydroxystilbene, trans-Resveratrol
Nombre IUPAC 5-[(E)-2-(4-hidroxifenil)etenil]benceno-1,3-diol
SMILES Oc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(O)c2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resveratrol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0786
Porcentaje de pureza >95%