Learn More
Tocris Bioscience™ Resveratrol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30001250 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30001250 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1418/100
Cyclooxygenase inhibitor
A phytoestrogen with antitumor, antioxidant, antiplatelet, anti-inflammatory and antifungal effects. Inhibits cytochrome P450 1A1 (IC50 = 23 μM) and displays mixed agonist/antagonist actions at ERα and ERβ estrogen receptors. Converted into the anticancer agent piceatannol (Cat. No. 1554) by cytochrome P450 1B1. Activates autophagy. Also activates TRPA1 in prostate cancer-associated fibroblasts. Also SIRT1 activator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resveratrol
CAS 501-36-0
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C14H12O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Pureza >98%
Peso molecular 228.247